Documents
SAAR7221060
Xylene
uniLAB
About This Item
Formule linéaire :
C6H4(CH3)2
Poids moléculaire :
106.17
Code UNSPSC :
12191502
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
glass bottle of 4 × 2.5 L (SAAR7221060LC)
pkg of 25 L (SAAR7221060ME)
Température de stockage
2-30°C
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany