Principaux documents
SAAR5885124
Acide sulfurique
95-99%, univAR
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352322
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Gamme de produits
univAR
Essai
95-99%
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LCA)
poly bottle of 1 × 2.5 L (SAAR5885124LP)
poly bottle of 1 × 5 L (SAAR5885124LL)
pb
~290 °C (lit.)
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°C)
Not applicable