Key Documents
SAAR5872060
Starch soluble
Vitex, univAR
About This Item
Code UNSPSC :
12352201
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR5872060EM)
Température de stockage
2-30°C
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable