Principaux documents
SAAR5823820
Sodium metabisulfite
univAR
Synonyme(s) :
Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
About This Item
Formule linéaire :
Na2S2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Gamme de produits
univAR
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5823820EM)
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Application
Analysed reagent
For laboratory use only
Informations légales
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable