Z326623
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask, PP stopper, clear glass
volume 250 mL, accuracy: 0.15 mL, polypropylene stopper, neck joint: ST/NS 14/23
Synonyme(s) :
Flasks
61.00 CHF
About This Item
61.00 CHF
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
polypropylene stopper
Joint
joint: ST/NS neck14/23
Description
calibrated to contain (TC, IN)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
accuracy class A (DIN EN ISO 1042, calibrated to contain (TC, EX))
closure type PP Stopper
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
250 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacité
250 mL