Key Documents
SAAR5681100
Safranine O
Synonyme(s) :
Basic Red 2, Cotton Red, Gossypimine, Safranine T, Safranine Y ou A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C20H19ClN4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
350.84
Numéro C.I. (Colour Index):
50240
Numéro Beilstein :
3924099
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116100
Conditionnement
poly bottle of 20 × 25 g (SAAR5681100CB)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Cl-].Cc1cc2nc3cc(C)c(N)cc3[n+](-c4ccccc4)c2cc1N
InChI
1S/C20H18N4.ClH/c1-12-8-17-19(10-15(12)21)24(14-6-4-3-5-7-14)20-11-16(22)13(2)9-18(20)23-17;/h3-11H,1-2H3,(H3,21,22);1H
Clé InChI
OARRHUQTFTUEOS-UHFFFAOYSA-N
Application
For laboratory use only
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3