Principaux documents
SAAR4943300
Peptone Powder
uniLAB
About This Item
Code UNSPSC :
12352302
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Gamme de produits
uniLAB
Conditionnement
poly bottle of 1 × 250 g (SAAR4943300DN)
Température de stockage
2-30°C
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Informations légales
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable