Principaux documents
SAAR2236050
EDTA disodium salt solution
0.1 M (0.2 N)
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
glass bottle of 1 × 2.5 L (SAAR2236050LC)
Concentration
0.1 M (0.2 N)
Application
For laboratory use only.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials