Key Documents
SAAR191586
Sodium thiosulfate solution
0.1 N
About This Item
Formule linéaire :
Na2S2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Conditionnement
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
Concentration
0.1 N
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Application
Chemically pure
For laboratory use only
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable