SAAR1591100
Charcoal
powder (activated), uniTEK
Synonyme(s) :
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forme
powder (activated)
Température d'inflammation spontanée
842 °F
Conditionnement
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR1591100EM)
Résistivité
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Pf
3550 °C (lit.)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[C]
InChI
1S/C
Clé InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable