Principaux documents
RAD165
Adsorbants cartouches radiello
for sampling Aldehydes, matrix SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®, pk of 20
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
EPA TO-11A
OSHA 68, 85, 1007
Conditionnement
pk of 20
Fabricant/nom de marque
Radiello
Technique(s)
passive air sampling: suitable
Matrice
SS net with 2,4-DNPH coated FLORISIL®
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling Aldehydes
Description générale
Plusieurs types de cartouches radiello sont disponibles, chacun étant spécifique de l′échantillonnage de différentes classes de composés. Les dimensions des cartouches sont de 60 mm (L) x 4,8 ou 5,8 mm (Ø). Chaque cartouche est conçue pour un usage unique, à l′exception des cartouches radiello de désorption thermique (TD).
Chaque cartouche est fournie dans un tube en verre ou en plastique scellé, emballé dans un sachet en polyéthylène (PE) transparent thermoscellé. Ce même tube scellé peut être utilisé pour stocker la cartouche après échantillonnage et avant désorption/analyse. Un nombre suffisant d′étiquettes de codes-barres autocollantes est inclus avec chaque paquet de cartouches, pour faciliter la traçabilité des dates et heures d′échantillonnage.
Remarque : Pour effectuer un échantillonnage de l′air à l′aide du système radiello, des corps diffusifs et des plaques de support triangulaires radiello doivent être commandés (séparément), en plus des cartouches adsorbantes. Les Kits de démarrage radiello (RADxxxS) incluent tous les éléments nécessaires pour effectuer un échantillonnage.
Un échantillonneur diffusif radiello est constitué de 3 parties : le corps diffusif, le tube adsorbant et la plaque de support triangulaire. Pour l′échantillonnage personnel de l′air, un adaptateur vertical peut être installé. La cartouche adsorbante est retirée de son tube de stockage en plastique ou en verre et insérée dans le corps diffusif. L′ensemble est ensuite vissé sur la plaque de support triangulaire afin de placer l′échantillonneur dans sa position d′échantillonnage.
Application
Une cartouche adsorbante radiello remplie de Carbograph 4 et un adsorbant de type tube de PerkinElmer® rempli de Tenax® TA peuvent être utilisés en échantillonnage diffusif, dans une étude effectuée pour mesurer la variation de la vitesse d'échantillonnage de quatre échantillonneurs différents, à savoir les échantillonneurs diffusifs GABIE, 3M 3500, PerkinElmer® TA et radiello 145, étant exposés à une faible concentration de composés organiques volatils (COV) pendant une longue durée (1-14 jours).[1]
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer Inc.
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
radiello is a trademark of Institi Clinici Scientifici Maugeri
Clause de non-responsabilité
* Remarque : ce produit n'est pas formellement mentionné dans la méthode, il peut convenir au(x) composé(s) répertorié(s) dans la méthode*
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Passive Sampling of Atmospheric Organic Contaminants
Esteve-Turrillas, F.A., et al.
Comprehensive Sampling and Sample Preperation, 1, 201-222 (2012)
Volatile organic compounds in air
Methods for the Determination of Hazardous Substances, 1-17 (1997)
Evaluation of a diffusive sampler for measurement of carbonyl compounds in air
Uchiyama, S., et al.
Atmospheric Environment, 38 (37), 6319-6326 (2004)
Volatile aldehydes in libraries and archives
Fenech, A., et al.
Atmospheric Environment, 44 (17), 2067-2073 (2010)
Ambient levels and temporal trends of VOCs, including carbonyl compounds, and ozone at Caba?eros National Park border, Spain
Villanueva, F., et al.
Atmospheric Environment, 85, 256-265 (2014)
Articles
Learn about radiello® Diffusive Sampling Aldehydes Applications & Methods.
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocoles
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Contenu apparenté
Le contrôle de l'air est utilisé pour mesurer les niveaux de polluants de l'air dans l'environnement, sur des sites industriels ou à l'intérieur de bâtiments afin d'évaluer la qualité de l'air selon des normes établies par des agences de santé ou réglementaires.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Questions
  1. I would like to know the exposure time for sampling formaldehyde in working environments.
    1 answer
    1. Product RAD165 can be employed for the determination of airborne aldehyde concentration measurements with exposure time durations between 15 minutes and 8 hours.