PHR9064
1,3-Dimethyluric acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Theophylline impurity E (PhEur), 1,3-Dimethyl-2,6,8-trihydroxypurine, 1,3-Dimethyl-7,9-dihydro-1H-purine-2,6,8(3H)-trione, Oxytheophylline
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Pf
≥300 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CN1C(=O)N(C)C2=C(NC(=O)N2)C1=O
InChI
1S/C7H8N4O3/c1-10-4-3(8-6(13)9-4)5(12)11(2)7(10)14/h1-2H3,(H2,8,9,13)
Clé InChI
OTSBKHHWSQYEHK-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma aldrich.com
Application
Produits recommandés
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable