Principaux documents
PHL89808
Theobromine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-3,7-dimethylpurine, 3,7-Dihydro-3,7-dimethyl-1H-purine-2,6-dione, 3,7-Dimethylxanthine
100 MG
261.00 CHF
261.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
261.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H8N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Beilstein:
16464
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
261.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
345-350 °C
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[H]N1C(N(C)C2=C(N(C)C=N2)C1=O)=O
InChI
1S/C7H8N4O2/c1-10-3-8-5-4(10)6(12)9-7(13)11(5)2/h3H,1-2H3,(H,9,12,13)
Clé InChI
YAPQBXQYLJRXSA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Phosphosdiesterase inhibitor; weak adenosine receptor antagonist; diuretic; smooth muscle relaxant.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable