Principaux documents
PHL89804
Tanshinone I
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Tanshinon I, Tanshinone A, Tanshinquinone I
10 MG
276.00 CHF
276.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
276.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
276.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
Cc1coc2-c3ccc4c(C)cccc4c3C(=O)C(=O)c12
InChI
1S/C18H12O3/c1-9-4-3-5-12-11(9)6-7-13-15(12)17(20)16(19)14-10(2)8-21-18(13)14/h3-8H,1-2H3
Clé InChI
AIGAZQPHXLWMOJ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules. Anti-inflammatory.
Phenanthrenequinone constituent of Chinese medicinal herb Danshen (Salvia miltiorrhiza). Modulates or prevents breast cancer metastasis by regulating adhesion molecules.Anti-inflammatory.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable