Principaux documents
PHL89770
Psoralen
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6,7-Furanocoumarin, 7H-Furo[3,2-g]benzopyran-7-one, Ficusin, Furo[3,2-g]coumarin
20 MG
414.00 CHF
414.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
414.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H6O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
186.16
Beilstein:
152784
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
414.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C1Oc2cc3occc3cc2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-11-2-1-7-5-8-3-4-13-9(8)6-10(7)14-11/h1-6H
Clé InChI
ZCCUUQDIBDJBTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Photochemical reagent for the investigation of nucleic acid structure and function.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable