Principaux documents
PHL89768
Protopanaxatriol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
20S-Protopanaxatriol, 20(S)-APPT, g-PPT
10 MG
396.00 CHF
396.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
396.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H52O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
396.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@H]2[C@@]([C@]3([C@@H]([C@@]4([C@@H]([C@H](C3)O)C([C@H](CC4)O)(C)C)C)C1)C)(CC[C@@H]2[C@@](O)(CCC=C(C)C)C)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(2)10-9-13-30(8,34)19-11-15-28(6)24(19)20(31)16-22-27(5)14-12-23(33)26(3,4)25(27)21(32)17-29(22,28)7/h10,19-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t19-,20+,21-,22+,23-,24-,25-,27+,28-,29+,30-/m0/s1
Clé InChI
SHCBCKBYTHZQGZ-PHFGEWBZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
A metabolites of ginsenoside, protopanaxatriol (g-PPT), could modulate endothelial cell functions through the glucocorticoid receptor (GR) and oestrogen receptor (ER).
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: panax
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable