Principaux documents
PHL89759
Picroside II
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1aS,1bS,2S,5aR,6S,6aS)-1a,1b,2,5a,6,6a-Hexahydro-6-[(4-hydroxy-3-methoxybenzoyl)oxy]-1a-(hydroxymethyl)oxireno[4,5]cyclopenta[1,2-c]pyran-2-yl-β-D-glucopyranoside, 6-Vanillylcatalpol, Amphicoside II, Vanilloyl catalpol
20 MG
396.00 CHF
396.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
396.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H28O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
512.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
396.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1[C@@H](O)[C@H](O)C(CO)O[C@H]1O[C@@H]2OC=C[C@]3([H])[C@@]2([H])[C@](O4)(CO)[C@@H]4[C@H]3OC(C5=CC=C(O)C(OC)=C5)=O
InChI
1S/C23H28O13/c1-31-12-6-9(2-3-11(12)26)20(30)34-18-10-4-5-32-21(14(10)23(8-25)19(18)36-23)35-22-17(29)16(28)15(27)13(7-24)33-22/h2-6,10,13-19,21-22,24-29H,7-8H2,1H3
Clé InChI
AKNILCMFRRDTEY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Phytochemical found in Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Picroside II, a glucoside, is reported to have hepatoprotective, cardioprotective, and neuroprotective properties.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable