Principaux documents
PHL89523
Podophyllotoxin
phyproof® Reference Substance
50 MG
308.00 CHF
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
308.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.41
Beilstein:
99163
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
308.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
183-184 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits microtubule assembly; antineoplastic.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable