Principaux documents
PHL89261
Pseudohypericin
phyproof® Reference Substance
5 MG
427.00 CHF
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
427.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H16O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
520.44
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
427.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(CO)c8c1c2c(c34)c(c56)c78
InChI
1S/C30H16O9/c1-7-2-9(32)19-23-15(7)16-8(6-31)3-10(33)20-24(16)28-26-18(12(35)5-14(37)22(26)30(20)39)17-11(34)4-13(36)21(29(19)38)25(17)27(23)28/h2-5,31-37H,6H2,1H3
Clé InChI
YXBUQQDFTYOHQI-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
One of the major bioactive constituents of St. John′s wort (Hypericum perforatum). Implicated in the antidepressant efficacy of St. John′s wort.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: hypericum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable