Principaux documents
PHL86293
Multiflorine
phyproof® Reference Substance
5 MG
1 050.00 CHF
1 050.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
1 050.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H22N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 050.00 CHF
Date d'expédition estimée le02 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1)C=CN2[C@@]1([H])[C@@]3([H])C[C@](C2)([H])[C@]4([H])CCCCN4C3
InChI
1S/C15H22N2O/c18-13-4-6-17-9-11-7-12(15(17)8-13)10-16-5-2-1-3-14(11)16/h4,6,11-12,14-15H,1-3,5,7-10H2/t11-,12-,14-,15+/m0/s1
Clé InChI
HQSKZPOVBDNEGN-NZBPQXDJSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable