PHL85759
Militarine
phyproof® Reference Substance
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C[C@@](CC(C)C)(O)C(OCC1=CC=C(O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C=C1)=O)OCC3=CC=C(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O4)C=C3
InChI
1S/C34H46O17/c1-17(2)11-34(45,33(44)47-16-19-5-9-21(10-6-19)49-32-30(43)28(41)26(39)23(14-36)51-32)12-24(37)46-15-18-3-7-20(8-4-18)48-31-29(42)27(40)25(38)22(13-35)50-31/h3-10,17,22-23,25-32,35-36,38-43,45H,11-16H2,1-2H3/t22-,23-,25-,26-,27+,28+,29-,30-,31-,32-,34-/m1/s1
Clé InChI
GQNUDXCKVPLQBI-KIQVUASESA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable