PHL84270
Ziyuglycoside II
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Gouguside 1, Pomolic acid 3-arabinoside, Zigu-glucoside II
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@H](O[C@]3([H])OC[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)C(C)(C)[C@]1([H])CC[C@]4(C)[C@]2([H])CC=C5[C@@]4(C)CC[C@]6(C(O)=O)[C@@]5([H])[C@@](O)(C)[C@H](C)CC6
InChI
1S/C35H56O8/c1-19-10-15-35(29(39)40)17-16-32(5)20(27(35)34(19,7)41)8-9-23-31(4)13-12-24(30(2,3)22(31)11-14-33(23,32)6)43-28-26(38)25(37)21(36)18-42-28/h8,19,21-28,36-38,41H,9-18H2,1-7H3,(H,39,40)/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26-,27-,28+,31+,32-,33-,34-,35+/m1
Clé InChI
MFIXLWYJTVEVGO-YHGWSDCJSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable