Principaux documents
PHL84239
7-O-Methylmangiferin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,3,6-Trihydroxy-7-methoxyxanthone 2-C-glucoside
10 MG
369.00 CHF
369.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
369.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H20O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
369.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1c2c(c3c([o]c4c([c]3=O)cc(c(c4)O)OC)cc2O)O)O)O)O)CO
InChI
1S/C20H20O11/c1-29-10-2-6-9(3-7(10)22)30-11-4-8(23)13(17(26)14(11)15(6)24)20-19(28)18(27)16(25)12(5-21)31-20/h2-4,12,16,18-23,25-28H,5H2,1H3/t12-,16-,18+,19-,20+/m1/s1
Clé InChI
INBSFHNHCNZEOY-PQSJUMPYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3