Principaux documents
PHL84229
Kaurenoic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Cunabic acid
10 MG
571.00 CHF
571.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
571.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H30O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.45
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
571.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C=C1C[C@@]23CC[C@]4([H])[C@@](C(O)=O)(C)CCC[C@@]4(C)[C@]2([H])CC[C@@H]1C3
InChI
1S/C20H30O2/c1-13-11-20-10-7-15-18(2,16(20)6-5-14(13)12-20)8-4-9-19(15,3)17(21)22/h14-16H,1,4-12H2,2-3H3,(H,21,22)/t14-,15+,16+,18-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
NIKHGUQULKYIGE-OTCXFQBHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3