Principaux documents
PHL84190
Glucofrangulin B
phyproof® Reference Substance
10 MG
463.00 CHF
463.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
463.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H28O14
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
564.49
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
463.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1C[C@]([C@@](C1)(O)CO)(Oc2cc3c(c(c2)O[C@@H]5O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)CO)C(=O)c4c(cc(cc4O)C)C3=O)O
InChI
1S/C26H28O14/c1-10-2-12-17(14(29)3-10)21(32)18-13(19(12)30)4-11(40-26(36)9-37-8-25(26,35)7-28)5-15(18)38-24-23(34)22(33)20(31)16(6-27)39-24/h2-5,16,20,22-24,27-29,31,33-36H,6-9H2,1H3/t16-,20-,22+,23-,24-,25-,26-/m1/s1
Clé InChI
SOAOUDVXSAIAHD-XXLFKDOXSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3