Principaux documents
PHL83890
Penduletin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4′,5-Dihydroxy 3,6,7-trimethoxyflavone, 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-3,6,7-trimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, 6-Hydroxykaempferol 3,6,7-trimethyl ether
5 MG
690.00 CHF
690.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
690.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
344.32
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
690.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c(c1c3ccc(cc3)O)OC)=O)c(c(c(c2)OC)OC)O
InChI
1S/C18H16O7/c1-22-12-8-11-13(14(20)17(12)23-2)15(21)18(24-3)16(25-11)9-4-6-10(19)7-5-9/h4-8,19-20H,1-3H3
Clé InChI
YSXFFLGRZJWNFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea salvia
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable