Principaux documents
PHL83883
(−)-Olivil
phyproof® Reference Substance
10 MG
969.00 CHF
969.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
969.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
969.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@@H]([C@](CC1=CC=C(O)C(OC)=C1)(O)CO2)[C@H]2C3=CC=C(O)C(OC)=C3
InChI
1S/C20H24O7/c1-25-17-7-12(3-5-15(17)22)9-20(24)11-27-19(14(20)10-21)13-4-6-16(23)18(8-13)26-2/h3-8,14,19,21-24H,9-11H2,1-2H3/t14-,19-,20-/m1/s1
Clé InChI
BVHIKUCXNBQDEM-JSNMRZPZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable