Principaux documents
PHL83866
Kukoamine A
phyproof® Reference Substance
10 MG
683.00 CHF
683.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
683.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H42N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
683.00 CHF
Date d'expédition estimée le19 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(NCCCNCCCCNCCCNC(CCC1=CC(O)=C(O)C=C1)=O)CCC2=CC(O)=C(O)C=C2
InChI
1S/C28H42N4O6/c33-23-9-5-21(19-25(23)35)7-11-27(37)31-17-3-15-29-13-1-2-14-30-16-4-18-32-28(38)12-8-22-6-10-24(34)26(36)20-22/h5-6,9-10,19-20,29-30,33-36H,1-4,7-8,11-18H2,(H,31,37)(H,32,38)
Clé InChI
IOLDDENZPBFBHV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: lycium
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable