Principaux documents
PHL83531
Phellodendrine chloride
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-Methylcoreximine chloride
10 MG
510.00 CHF
510.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
510.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24ClNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
377.86
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
510.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
Cl.[N+]21([C@@H](Cc4c(cc(c(c4)O)OC)C2)c3c(cc(c(c3)[O-])OC)CC1)C
InChI
1S/C20H23NO4.ClH/c1-21-5-4-12-8-19(24-2)18(23)10-15(12)16(21)6-13-7-17(22)20(25-3)9-14(13)11-21;/h7-10,16H,4-6,11H2,1-3H3,(H-,22,23);1H/t16-,21?;/m0./s1
Clé InChI
DGLDSNPMIYUWGN-OOJQBDKLSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable