Principaux documents
PHL83249
Sutherlandioside D
phyproof® Reference Substance
10 MG
600.00 CHF
600.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
600.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H58O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
634.84
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
600.00 CHF
Date d'expédition estimée le01 juin 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@@H](O)CC[C@H]([C@@H]2[C@@]3([C@]([C@H]4[C@]5([C@@]6([C@@H](C[C@@H]4O)C(C=CC6=O)(C)C)C5)CC3)(CC2)C)C)C)(C)C
Clé InChI
SWNUBPWWSLUXMU-MVNMJQGYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable