Principaux documents
PHL82774
Proscillaridin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyloxyl)-14-hydroxybufa-4,20,22-trienolide, Scillarenin 3β-rhamnoside
10 MG
529.00 CHF
529.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
529.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H42O8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
530.65
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
529.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@]12CC[C@]3([H])[C@@]4(C)CC[C@H](O[C@]5([H])O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)C=C4CC[C@@]3([H])[C@@]1(O)CC[C@@H]2C6=COC(C=C6)=O
InChI
1S/C30H42O8/c1-16-24(32)25(33)26(34)27(37-16)38-19-8-11-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)9-12-29(3)20(10-13-30(22,29)35)17-4-7-23(31)36-15-17/h4,7,14-16,19-22,24-27,32-35H,5-6,8-13H2,1-3H3/t16-,19?,20?,21?,22?,24-,25+,26+,27-,28?,29?,30?/m0/s1
Clé InChI
MYEJFUXQJGHEQK-RLQJMXQZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable