PHL80523
Pseudolaric Acid B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(-)-Pseudolaric acid B, O-Acetylpseudolaric acid C, Pseudolarix acid B
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(OC)C1=CC[C@@]2(C(O[C@@](/C=C/C=C(C(O)=O)\C)(C)[C@@H]3CC2)=O)[C@]3(OC(C)=O)CC1
InChI
1S/C23H28O8/c1-14(17(24)25)6-5-10-21(2)16-9-12-22(19(27)31-21)11-7-15(18(26)29-3)8-13-23(16,22)20(28)30-4/h5-7,10,16H,8-9,11-13H2,1-4H3,(H,24,25)/b10-5+,14-6+/t16-,21+,22+,23+/m0/s1
Clé InChI
XRLYZNSOXNPKOR-CBDALDGHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable