Principaux documents
PHL80450
Eupalitin 3-galactoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Eupalitin 3-O-β-D-galactopyranoside, D-Galactopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-6,7-dimethoxy-4H-1-benzopyran-4-one, Betuletrin, Eupalitin-3-O-galactoside
10 MG
642.00 CHF
642.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
642.00 CHF
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H24O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
492.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
642.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(C3=CC=C(O)C=C3)OC4=CC(OC)=C(OC)C(O)=C4C2=O)O[C@H](CO)[C@@H]1O
InChI
1S/C23H24O12/c1-31-12-7-11-14(16(27)21(12)32-2)17(28)22(20(33-11)9-3-5-10(25)6-4-9)35-23-19(30)18(29)15(26)13(8-24)34-23/h3-7,13,15,18-19,23-27,29-30H,8H2,1-2H3/t13-,15+,18+,19-,23+/m1/s1
Clé InChI
FFRYQAOUWMJQCX-LTGKLFRMSA-N
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable