Principaux documents
LMSU15
Sulfur in light mineral oil
1.00% (10′000 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
100 ML
149.00 CHF
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
149.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
149.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Concentration
1.00% (10′000 ppm)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 4
Cet article
LMSUBLKLMSU20LMSU02
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
format
matrix material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
application(s)
petroleum
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
concentration
1.00% (10′000 ppm)
concentration
-
concentration
5.0% (50′000 ppm)
concentration
0.001% (10 ppm)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup