Principaux documents
LMSU05
Sulfur in light mineral oil
0.01% (100 ppm), certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
100 ML
169.00 CHF
169.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
169.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
169.00 CHF
Date d'expédition estimée le23 mai 2025
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material (UKAS ISO 17025 & ISO 17034 certified)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Concentration
0.01% (100 ppm)
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup