Principaux documents
IP336GOSUC
Sulfur in synthetic diesel, IP 336
Calibration Set C
1 KIT
509.00 CHF
509.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
509.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
509.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set C
0.5000 % (5000ppm), 1.0000 % (10000ppm), 1.5000 % (15000ppm), 2.0000 % (20000ppm). 100 mL ea
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C