Principaux documents
FAP80591
Acrylamide in coffee
reference material
About This Item
Code UNSPSC :
85151701
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reference material
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 50 g
Fabricant/nom de marque
Fera Science Ltd
Application(s)
food and beverages
Format
matrix material
Température de stockage
−20°C
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Acrylamide
Matrix Group: Beverages and Water
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3