Principaux documents
ERMCE101
Trout Muscle (trace elements)
ERM®, certified reference material
1 EA
478.00 CHF
478.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
478.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
478.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please see:
ERMCE101
Autres remarques
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details.
Trace Elements: Arsenic (As), Iron (Fe), Manganese (Mn), Mercury (Hg), Selenium (Se), Zinc (Zn)
Matrix Group: Fish and Seafood
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable