Principaux documents
ERMBF443B
Soya bean GMB151
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
1 EA
147.00 CHF
147.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
147.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
147.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
nominal 100% GMO
Niveau de qualité
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
2-8°C
Remarque sur l'analyse
For more information please click on the below product number:
ERMBF443B
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission