Principaux documents
D4294KRSUC
Supelco
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set C
1 KIT
685.00 CHF
685.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
685.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
685.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set C
1.0000 % (10000ppm), 2.0000 % (20000ppm), 3.0000 % (30000ppm), 4.0000 % (40000ppm), 5.0000 % (50000ppm) . 100 mL ea.
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2