Principaux documents
D2622GOSUA
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D2622
Calibration Set A
1 KIT
1 020.00 CHF
1 020.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KIT
1 020.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 020.00 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Application(s)
petroleum
Format
matrix material
Composants
Set A
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0750 % (750ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
170.6 °F
Point d'éclair (°C)
77 °C