Principaux documents
CRMUCOCLOW
Flash Point Standard
COC ASTM D 92 (85.0 °C)
3 X 80 ML
485.00 CHF
485.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
3 X 80 ML
485.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
485.00 CHF
Date d'expédition estimée le13 avril 2025
Devis pour commande en gros
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Paragon Scientific Ltd
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
168.8 °F
Point d'éclair (°C)
76 °C