Principaux documents
CRM78290
Supelco
Docosane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)20CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
310.60
Beilstein:
1702206
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Densité de vapeur
10.8 (vs air)
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 21.1 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
pb
369 °C (lit.)
Pf
42-45 °C (lit.)
Densité
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Clé InChI
HOWGUJZVBDQJKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup