BP1278
Ciprofibrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Ciprofibrate, 2-[p-(2,2-Dichlorocyclopropyl)phenoxy]-2-methylpropanoic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ciprofibrate
Forme
solid
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
BP
Application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C)(Oc1ccc(cc1)C2CC2(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C13H14Cl2O3/c1-12(2,11(16)17)18-9-5-3-8(4-6-9)10-7-13(10,14)15/h3-6,10H,7H2,1-2H3,(H,16,17)
Clé InChI
KPSRODZRAIWAKH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Also used in monographs such as:
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable