Principaux documents
97610
Supelco
1,3-Dioxolane
Synonyme(s) :
Ethylene glycol methylene ether, Formaldehyde ethylene acetal
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C3H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.08
Beilstein:
102453
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
70 mmHg ( 20 °C)
Essai
≥99.0% (GC)
Température d'inflammation spontanée
525 °F
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.401 (lit.)
pb
75-76 °C/1.013 hPa
Pf
−95 °C (lit.)
Densité
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
Clé InChI
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
26.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-3 °C - closed cup