Principaux documents
96355
Supelco
4,4′-Methylenebis(cyclohexylamine)
analytical standard
Synonyme(s) :
4,4′-Diaminodicyclohexylmethane
About This Item
Formule linéaire :
CH2(C6H10NH2)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.36
Beilstein:
2079179
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 38 °C)
Essai
≥94.0% mixed isomers basis (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Densité
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
NC1CCC(CC1)CC2CCC(N)CC2
InChI
1S/C13H26N2/c14-12-5-1-10(2-6-12)9-11-3-7-13(15)8-4-11/h10-13H,1-9,14-15H2
Clé InChI
DZIHTWJGPDVSGE-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
318.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
159 °C - closed cup