96008
Cyclohexyl methacrylate
Synonyme(s) :
Methacrylic acid cyclohexyl ester
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (GC)
Contient
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.458 (lit.)
Point d'ébullition
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
Densité
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
Clé InChI
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
181.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
83 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)