Principaux documents
95323
Supelco
1-Amino-3-(aminomethyl)-3,5,5-trimethylcyclohexane
analytical standard
Synonyme(s) :
5-Amino-1,3,3-trimethylcyclohexanemethylamine, mixture of cis and trans, Isophorone diamine
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H7(CH3)3CH2NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
170.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
98.0% (GC)
Technique(s)
HPLC: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.488 (lit.)
pb
247 °C (lit.)
Pf
10 °C (lit.)
Densité
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC(N)CC(C)(CN)C1
InChI
1S/C10H22N2/c1-9(2)4-8(12)5-10(3,6-9)7-11/h8H,4-7,11-12H2,1-3H3
Clé InChI
RNLHGQLZWXBQNY-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup