89529
Maleic anhydride
analytical standard
Synonyme(s) :
2,5-Furandione
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.4 (vs air)
Pression de vapeur
0.16 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
870 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Limite d'explosivité
7.1 %
Point d'ébullition
200 °C (lit.)
Pf
51-56 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H2O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H
Clé InChI
FPYJFEHAWHCUMM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)