Principaux documents
861253
Supelco
Phenols Mix 1
in isopropanol (varied conc.), analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
in isopropanol (varied conc.)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    4-Chloro-3-methylphenol 2000 μg/mL
    2-Chlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,6-Dichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4-Dimethylphenol 2000 μg/mL
    2,4-Dinitrophenol 2000 μg/mL
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol 2000 μg/mL
    o-Cresol 2000 μg/mL
    2-Nitrophenol 2000 μg/mL
    4-Nitrophenol 2000 μg/mL
    Pentachlorophenol 2000 μg/mL
    Phenol 2000 μg/mL
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,5-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    2,4,6-Trichlorophenol 2000 μg/mL
    m-Cresol 1000 μg/mL
    p-Cresol 1000 μg/mL
    Afficher tout (17)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C